{2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]ethyl}amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12933-100MG
APOSOR12933-100MGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR12933-100MG
{2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]ethyl}amine hydrochloride
{2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]ethyl}amine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁Cl₂NO₂S
MW: 256,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840166
Numéro CAS: 85052-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité