4-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12951-250MG
APOSOR12951-250MGEA 36.4 EUR InStock
APOSOR12951-250MG
4-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
4-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01570262
Numéro CAS: 103203-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité