3-(4-Chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR12985-1G
APOSOR12985-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR12985-1G
3-(4-Chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
3-(4-Chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆ClN·ClH
MW: 246,176 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113622
Numéro CAS: 1171692-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité