Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Pyridin-3-yl)thiazol-2-amine

OR1300-1G
APOSOR1300-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR1300-1G
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole


Formule: C₈H₇N₃S
MW: 177,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218013
Numéro CAS: 30235-27-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité