3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxymethyl-5-methylisoxazole, 5-Methyl-3-isoxazolemethanol
OR1302-250MG
APOSOR1302-250MGEA 24.8 EUR InStock
APOSOR1302-250MG
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Formule: C₅H₇NO₂
MW: 113,11 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C/0.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085129
Numéro CAS: 35166-33-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité