Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodobiphényle 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR13030-25G
APOSOR13030-25GEA 62.6 EUR InStock
APOSOR13030-25G
4-Iodobiphényle 98%
4-Iodobiphényle


Formule: C₁₂H₉I
Point d'ébullition: 320 °C
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019028
Numéro CAS: 1591-31-7
EINECS: 216-469-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité