Amino-2-chloro-5-pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13201-100G
APOSOR13201-100GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR13201-100G
Amino-2-chloro-5-pyridine 98%
2-Amino-5-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C/11mmHg
Point de fusion: 135…138 °C
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006324
Numéro CAS: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité