2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-2-hydroxy-5-nitroaniline
OR13236-25G
APOSOR13236-25GEA 139 EUR InStock
APOSOR13236-25G
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol 97%
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035767
Numéro CAS: 6358-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité