3-Bromo-2-hydroxy-5-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13237-1G
APOSOR13237-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR13237-1G
3-Bromo-2-hydroxy-5-nitropyridine
3-Bromo-2-hydroxy-5-nitropyridine
Formule: C5H3BrN2O3
Point de fusion: 212…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840431
Numéro CAS: 15862-33-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité