2-Amino-N-tert-butylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1326-1G
APOSOR1326-1GEA 80 EUR InStock
APOSOR1326-1G
2-Amino-N-tert-butylbenzamide
2-Amino-N-tert-butylbenzamide
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Point de fusion: 124…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060601
Numéro CAS: 1203-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité