Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-2-cyanoacétamide 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR13271-500MG
APOSOR13271-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13271-500MG
2-Amino-2-cyanoacétamide 97%
2-Amino-2-cyanoacétamide


Formule: C₃H₅N₃O
MW: 99,0913 g/mol
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040532
Numéro CAS: 6719-21-7
EINECS: 229-771-3
ONU: 2928
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité