Ethyl-4-amino-3-(aminocarbonyl)isothiazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13281-1G
APOSOR13281-1GEA 372 EUR InStock
APOSOR13281-1G
Ethyl-4-amino-3-(aminocarbonyl)isothiazole-5-carboxylate
Ethyl-4-amino-3-(aminocarbonyl)isothiazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₉N₃O₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00848452
Numéro CAS: 54968-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité