Acide 4-amino-3-nitrobenzoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-nitrobenzoic Acid
OR13440-25G
APOSOR13440-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13440-25G
Acide 4-amino-3-nitrobenzoïque 95%
4-Amino-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017009
Numéro CAS: 1588-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité