4-Amino-3-phenylbutanoic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: β-(Carboxymethyl)phenethylamine hydrochloride
OR13459-1G
APOSOR13459-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13459-1G
4-Amino-3-phenylbutanoic acid hydrochloride
4-Amino-3-phenylbutanoic acid hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO₂·ClH
MW: 215,677 g/mol
Point de fusion: 194…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075860
Numéro CAS: 3060-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité