Methyl p-Tolyl sulphone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Methylsulphonyl)toluene, 1-Methyl-4-(methylsulphonyl)benzene
OR1358-25G
APOSOR1358-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR1358-25G
Methyl p-Tolyl sulphone 98%
Methyl p-Tolyl sulphone
Formule: C₈H₁₀O₂S
MW: 170,23 g/mol
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014742
Numéro CAS: 3185-99-7
EINECS: 221-682-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité