Nanofine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,6-Lupetidine
OR13600-5G
APOSOR13600-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13600-5G
Nanofine
Nanofine
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Point d'ébullition: 126…129 °C
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 0.832 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066304
Numéro CAS: 504-03-0
EINECS: 207-981-6
ONU: 2733
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité