4-Propylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13622-1G
APOSOR13622-1GEA 51 EUR InStock
APOSOR13622-1G
4-Propylpyridine
4-Propylpyridine
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 190 °C
Densité: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014639
Numéro CAS: 1122-81-2
EINECS: 214-360-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité