tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13630-10G
APOSOR13630-10GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR13630-10G
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Point de fusion: 34…40 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02179019
Numéro CAS: 137076-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité