Pyridine hydrobromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Pyridinium Bromide
OR13635-500G
APOSOR13635-500GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR13635-500G
Pyridine hydrobromide 97%
Pyridine hydrobromide
Formule: C₅H₅N
MW: 160,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012801
Numéro CAS: 18820-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité