1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxyethyl]imidazole, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol
OR13643-100G
APOSOR13643-100GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR13643-100G
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol
Formule: C₁₁H₁₀Cl₂N₂O
MW: 257,11 g/mol
Point de fusion: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044708
Numéro CAS: 24155-42-8
EINECS: 246-042-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité