Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, Methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
OR13646-1G
APOSOR13646-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13646-1G
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00449104
Numéro CAS: 188614-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité