3,5-Dibromo-2-méthylthiophène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13720-1G
APOSOR13720-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13720-1G
3,5-Dibromo-2-méthylthiophène
3,5-Dibromo-2-méthylthiophène
Formule: C₅H₄Br₂S
MW: 255,9583 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781197
Numéro CAS: 29421-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité