Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,2':6',2''-Terpyridine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: TERPY

OR13730-1G
APOSOR13730-1GEA 108 EUR InStock
APOSOR13730-1G
2,2':6',2''-Terpyridine 97%
2,2':6',2''-Terpyridine


Formule: C₁₅H₁₁N₃
MW: 233,27 g/mol
Point d'ébullition: 370 °C
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006213
Numéro CAS: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité