7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR13747-1G
APOSOR13747-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR13747-1G
7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₈N₂O₂
Point de fusion: 220…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425794
Numéro CAS: 26215-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité