tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(3-Aminobenzyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
OR1382-250MG
APOSOR1382-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1382-250MG
tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₂
MW: 291,4 g/mol
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658979
Numéro CAS: 361345-40-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité