(4-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine, (4-Chloropyridin-3-yl)methanol
OR13855-1G
APOSOR13855-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR13855-1G
(4-Chloro-3-pyridinyl)methanol
(4-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743993
Numéro CAS: 189449-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité