1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(1-Pyrrolidino)benzaldehyde, 4-(1-Pyrrolidinyl)benzaldehyde
OR1386-1G
APOSOR1386-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1386-1G
1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine
1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Point de fusion: 81…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015469
Numéro CAS: 51980-54-2
EINECS: 257-570-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité