Morpholine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13977-100G
APOSOR13977-100GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR13977-100G
Morpholine 99%
Morpholine
Formule: C₄H₉NO
Point d'ébullition: 129 °C
Point de fusion: –7 to –5 °C
Densité: 0.996 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005972
Numéro CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
ONU: 2054
ADR: 8+3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité