4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13981-250MG
APOSOR13981-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13981-250MG
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115407
Numéro CAS: 702-24-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité