6-tert-Butyl-3-ethyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate, N-BOC protected, Ethyl 6-Boc-2-amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
OR14010-1G
APOSOR14010-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR14010-1G
6-tert-Butyl-3-ethyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
6-tert-Butyl-3-ethyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₄S
MW: 326.42 g/mol
Point de fusion: 153…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664039
Numéro CAS: 193537-14-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité