Thiomorpholine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1411-250MG
APOSOR1411-250MGEA 59.7 EUR InStock
APOSOR1411-250MG
Thiomorpholine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
Thiomorpholine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₀H₁₇NO₄S
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683067
Numéro CAS: 128453-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité