Acide 2-(4-toluoyl)benzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Methylbenzoyl)benzenecarboxylic acid
OR14136-1G
APOSOR14136-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14136-1G
Acide 2-(4-toluoyl)benzoïque
Acide 2-(4-toluoyl)benzoïque
Formule: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,26 g/mol
Point de fusion: 137…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020287
Numéro CAS: 85-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité