Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Isopropoxycarbonylphenylboronic acid, 4-(Isopropoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(Isopropoxycarbonyl)phenyl)boronic acid

OR14156-1G
APOSOR14156-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14156-1G
4-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronic acid


Formule: C₁₀H₁₃BO₄
MW: 208,02 g/mol
Point de fusion: 111 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02259385
Numéro CAS: 342002-82-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité