Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Bromophenyl)thiophene

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR1416-1G
APOSOR1416-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR1416-1G
2-(4-Bromophenyl)thiophene
2-(4-Bromophenyl)thiophene


Formule: C₁₀H₇BrS
MW: 239,13 g/mol
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664340
Numéro CAS: 40133-22-0
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité