4-Pyridineboronic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridin-4-ylboronic acid hydrochloride
OR14161-1G
APOSOR14161-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14161-1G
4-Pyridineboronic acid hydrochloride
4-Pyridineboronic acid hydrochloride
Formule: C₅H₇BClNO₂
MW: 159,38 g/mol
Point de fusion: 254 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06201888
Numéro CAS: 913835-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité