cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: cis-2-Carboxy-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
OR14181-250MG
APOSOR14181-250MGEA 71.2 EUR InStock
APOSOR14181-250MG
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₉NO₂
MW: 127,141 g/mol
Point de fusion: 252…256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093875
Numéro CAS: 1279569-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité