1-(4-Bromophenyl)piperidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1420-250MG
APOSOR1420-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1420-250MG
1-(4-Bromophenyl)piperidine 98%
1-(4-Bromophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄BrN
MW: 240,14 g/mol
Point de fusion: 74.5…76.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112533
Numéro CAS: 22148-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité