4-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzene
OR1423-1G
APOSOR1423-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR1423-1G
4-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole 97+%
4-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Formule: C₁₀H₈BrNS
MW: 254,146 g/mol
Point de fusion: 130…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00098207
Numéro CAS: 66047-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité