4-Acetyl-8-benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14236-1G
APOSOR14236-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR14236-1G
4-Acetyl-8-benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid hydrochloride
4-Acetyl-8-benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₃ClN₂O₃S
Point de fusion: 251…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795478
Numéro CAS: 1030253-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité