4-Bromobenzamidoxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-N-hydroxybenzimidamide
OR14239-1G
APOSOR14239-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14239-1G
4-Bromobenzamidoxime
4-Bromobenzamidoxime
Formule: C₇H₇BrN₂O
MW: 215.05 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019951
Numéro CAS: 19227-14-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité