Dess-Martin periodinane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1-Dihydro-1,1,1-triacetoxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, DMP, (1,1,1-Triacetoxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Acetic acid 1,1-diacetoxy-3-oxo-1l5-ioda-2-oxa-indan-1-yl ester
OR14263-25G OR14263-100G OR14263-250G
APOSOR14263-25GEA 29 EUR InStock
APOSOR14263-25G APOSOR14263-100G APOSOR14263-250G
Dess-Martin periodinane
Dess-Martin periodinane
Formule: C₁₃H₁₃IO₈
MW: 424.15 g/mol
Point de fusion: 130…133 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130127
Numéro CAS: 87413-09-0
ONU: 1479
ADR: 5.1 III
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 25 g APOSOR14263-25G
Bottle 100 g APOSOR14263-100G
Bottle 250 g APOSOR14263-250G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité