2-(5-Formyl-2-methoxyphenoxy)-2-phenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14275-1G
APOSOR14275-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR14275-1G
2-(5-Formyl-2-methoxyphenoxy)-2-phenylacetic acid
2-(5-Formyl-2-methoxyphenoxy)-2-phenylacetic acid
Formule: C₁₆H₁₄O₅
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 885949-43-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité