Acide 5-méthylisoxazole-4-carboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14300-1G
APOSOR14300-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14300-1G
Acide 5-méthylisoxazole-4-carboxylique
Acide 5-méthylisoxazole-4-carboxylique
Formule: C₅H₅NO₃
MW: 127,1 g/mol
Point de fusion: 144…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955655
Numéro CAS: 42831-50-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité