[2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzyl alcohol, (2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl)methanol, 1-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-1H-pyrrole
OR1431-1G
APOSOR1431-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR1431-1G
[2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol 97%
[2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Point d'ébullition: 104 °C (0.5 mm Hg)
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115123
Numéro CAS: 61034-86-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité