Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Quinoléinol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxyquinoline, Quinolin-5-ol

OR14331-5G OR14331-10G OR14331-25G
APOSOR14331-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR14331-5G APOSOR14331-10G APOSOR14331-25G
5-Quinoléinol 98%
5-Quinoléinol


Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 223…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006792
Numéro CAS: 578-67-6
EINECS: 209-428-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité