Ethyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR14355-1G
APOSOR14355-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR14355-1G
Ethyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂S
MW: 222,27 g/mol
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173981
Numéro CAS: 52505-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité