Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1446-5G
APOSOR1446-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR1446-5G
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 97%
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,20 g/mol
Point de fusion: 79…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02325394
Numéro CAS: 38922-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité