Ethyl imidazo[2,1-b]thiazole-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1447-1G
APOSOR1447-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR1447-1G
Ethyl imidazo[2,1-b]thiazole-6-carboxylate
Ethyl imidazo[2,1-b]thiazole-6-carboxylate
Formule: C₈H₈N₂O₂S
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 64951-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité