Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Aminomethyl)-5-bromobenzo[b]furan 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methylamine, 2-(Aminomethyl)-5-bromo-1-benzofuran

OR14495-1G
APOSOR14495-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR14495-1G
2-(Aminomethyl)-5-bromobenzo[b]furan 95+%
2-(Aminomethyl)-5-bromobenzo[b]furan


Formule: C₉H₈BrNO
MW: 226,07 g/mol
Point de fusion: 39…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658983
Numéro CAS: 165736-51-6
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité