Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propargyl ether

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dipropargylether

OR14509-10G
APOSOR14509-10GEA 120 EUR InStock
APOSOR14509-10G
Propargyl ether
Propargyl ether


Formule: C₆H₆O
MW: 94,11 g/mol
Point d'ébullition: 55…57 °C/65mmHg
Densité: 0.914 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048108
Numéro CAS: 6921-27-3
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité